Merck
171530
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyronitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)3CN
CAS番号:
分子量:
145.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
97-99 °C/1.7 mmHg (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
phenyl
SMILES記法
N#CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8H2
InChI Key
ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Phenylbutyronitrile was used in the synthesis of light aliphatic nitriles and styrene derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
171530-25G:4548173108971
171530-BULK:
171530-VAR:
171530-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic degradation of acrylonitrile-butadiene-styrene into fuel oil 2. Changes in the structure and catalytic activity of iron oxides.
Energy and Fuels, 15(3), 565-570 (2001)