Merck
162892
Sigma-Aldrich
Purpald®
≥99%
別名:
4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール, 4-アミノ-5-ヒドラジノ-1,2,4-トリアゾール-3-チオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6N6S
CAS番号:
分子量:
146.17
Beilstein:
134867
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
溶解性
0.5 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy (yellow to yellow brown or orange solution)
官能基
hydrazine
SMILES記法
NNc1nnc(S)n1N
InChI
1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
InChI Key
RDIMQHBOTMWMJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Purpald® は、グリセロール、リビトール、アラビニトール、フラノシルガラクトースおよびシアル酸などの残基中の、置換または未置換グリセロールを含む細菌の多糖類定量に用いられる purpald アッセイに使用されます
  • 微小な組織試料中のカタラーゼ活性測定において色原体として用いられました
  • ホルムアルデヒド定量の試薬として用いられました
  • HPLC 分析において中性単糖の誘導体化に用いられました
法的情報
Purpald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
162892-VAR:
162892-5G:
162892-BULK:
162892-100G:
162892-25G:
162892-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Hazardous Materials, 28, 251-251 (1991)
Prakt. Naturwiss. Chem., 40, 25-25 (1991)
Journal of Liquid Chromatography, 16, 1105-1105 (1993)
J S Beckman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(4), 1620-1624 (1990-02-01)
Superoxide dismutase reduces injury in many disease processes, implicating superoxide anion radical (O2-.) as a toxic species in vivo. A critical target of superoxide may be nitric oxide (NO.) produced by endothelium, macrophages, neutrophils, and brain synaptosomes. Superoxide and NO.
Ashraf Gholizadeh
Physiology and molecular biology of plants : an international journal of functional plant biology, 26(4), 829-839 (2020-04-08)
DUF538 (domain of unknown function 538) proteins are known as a group of putative hypothetical proteins in a wide range of plant species. They have been identified from some plants challenged with various environmental stresses. However, a little is known