Merck
161977
Sigma-Aldrich
N-シクロヘキシルイソプロピルアミン
98%
別名:
N-イソプロピルシクロヘキシルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHC6H11
CAS番号:
分子量:
141.25
Beilstein:
2070639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
60-65 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
UYYCVBASZNFFRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-Cyclohexylisopropylamine was used as reagent in the synthesis of 7-hydroxy cannabidiol and cannabidiol-7-oic acid.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
161977-5G:
161977-VAR:
161977-BULK:
161977-25G:
161977-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ahmed A Noser et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-22)
A series of novel quinazolinone derivatives (2-13) was synthesized and examined for their cytotoxicity to HepG2, MCF-7, and Caco-2 in an MTT assay. Among these derivatives, compounds 4 and 9 exhibited significant cytotoxic activity against Caco-2, HepG2, and MCF-7 cancer
Raphael Mechoulam et al.
Chemistry and physics of lipids, 121(1-2), 35-43 (2002-12-31)
Over the last few years considerable attention has focused on cannabidiol (CBD), a major non-psychotropic constituent of Cannabis. In Part I of this review we present a condensed survey of the chemistry of CBD; in Part II, to be published