アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
170-172 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
官能基
amide
SMILES記法
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
InChI Key
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide is also referred as tris(formamido)methane.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
159735-BULK:
159735-25G:
159735-VAR:
159735-5G:
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)