Merck
151904
Sigma-Aldrich
Ethanol-OD
≥99.5 atom % D
別名:
エチルアルコール-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OD
CAS番号:
分子量:
47.07
Beilstein:
1731246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.5 atom % D
アッセイ
≥99.00%
形状
liquid
expl. lim.
3.5-15 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.1000% water
water
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethan(ol-d) (Ethanol-OD) is a deuterated ethanol in which the proton of OH group has been replaced by the deuterium (D) atom. It is a deuterium labeled solvent. It serves as a model compound for the Raman spectrometric evaluation of the fine structure of the OX (X = H, D) stretching vibrational profile arising from rotational isomerism. Triethylorthocarbonate has been employed as a precursor for the preparation of high isotopic purity ethanol-OD.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151904-VAR:
151904-100G:
151904-BULK:
151904-10X25G-N:
151904-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
The origin of the triplet structure of the OD stretching vibrational Raman profile of ethanol-OD in the gas phase.
Schiel D and Richter W.
Chemical Physics Letters, 166(1), 82-86 (1990)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)