Merck
15076
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-L-アスパラギン酸4-メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS番号:
分子量:
247.25
Beilstein:
4810472
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI Key
WFPSMPYVXFVVFA-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15076-1G:
15076-VAR:
15076-BULK:
15076-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)