Merck
15027
Sigma-Aldrich
Boc-3-(3-pyridyl)-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
別名:
Boc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH, Boc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O4
CAS番号:
分子量:
266.29
Beilstein:
7625087
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI Key
JLBCSWWZSSVXRQ-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15027-5G:
15027-1G:
15027-BULK:
15027-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)