Merck
15483
Sigma-Aldrich
Boc-2-Nal-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO4
CAS番号:
分子量:
315.36
Beilstein:
4326467
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D +45±2°, c = 1% in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~95 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChI Key
URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15483-5G:
15483-250MG:
15483-VAR:
15483-1G:
15483-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)