Merck
150193
Sigma-Aldrich
トリフェニルビニルホスホニウムブロミド 臭化物
97%
別名:
NSC 84065, Schweizer試薬, エテニルトリフェニルホスホニウム 臭化物, ビニルトリフェニルホスホニウムブロミド 臭化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHP(Br)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
369.23
Beilstein:
4168860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
176-178 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].C=C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h2-17H,1H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 不斉共役付加および分子内環化
  • ベンゾオキサジンジオン類との縮合
  • 分子内脱臭化水素化
  • Schweizer反応
  • ニトロケトンのBaylis-Hillman付加体との環化
Reagent for the synthesis of heterocycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
150193-25G:
150193-BULK:
150193-VAR:
150193-100G:
150193-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)