150010
Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt
98%
別名:
3,5-Bis(carbomethoxy)benzenesulfonic acid sodium salt, 3,5-Di(carbomethoxy)benzenesulfonic acid sodium salt, 5-Sulfoisophthalic acid dimethyl ester sodium salt, Dimethyl 5-(sodiosulfo)isophthalate, Dimethyl sulfoisophthalate sodium salt, Sodium 3,5-(dimethoxycarbonyl)benzenesulfonate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
官能基
ester
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].COC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O7S.Na/c1-16-9(11)6-3-7(10(12)17-2)5-8(4-6)18(13,14)15;/h3-5H,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
LLHSEQCZSNZLRI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Enhancing poly(lactic acid) crystallization: Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt was used as a nucleating agent in poly(lactic acid), significantly improving its crystallization behavior, which is crucial for developing biodegradable plastics with enhanced mechanical properties (Jongpanya-Ngam et al., 2022).
- Development of biodegradable polyester ionomers: A study on biodegradable aliphatic polyester ionomers, potentially incorporating Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt, focused on synthesizing environmentally friendly materials that offer practical benefits in medical and packaging applications (Han et al., 2004).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
150010-100G:
150010-25G:
150010-BULK:
150010-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)