Merck
149845
Sigma-Aldrich
タリウム(I)エトキシド
別名:
エタノール タリウム塩, エチルアルコール タリウム(I)塩, タリウム モノエトキシド, 第一タリウムエトキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TlOC2H5
CAS番号:
分子量:
249.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.676 (lit.)
密度
3.522 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO[Tl]
InChI
1S/C2H5O.Tl/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
HClを用いて、多様な置換基を還元します。カルボニル化合物の立体選択的アリル化。直接アルドール反応に用いるスズエノラートのin situ発生。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149845-100G:
149845-25G:
149845-VAR:
149845-BULK:
149845-5G:
149845-5KG:
149845-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S A Frank et al.
Organic letters, 2(17), 2691-2694 (2000-09-16)
[reaction: see text]Thallium(I) ethoxide promotes Suzuki cross couplings for a range of vinyl- and arylboronic acids with vinyl and aryl halide partners in good to excellent yields. This reagent offers distinct advantages over thallium(I) hydroxide in terms of commercial availability
T Tsuchiya et al.
Journal of pharmacobio-dynamics, 12(8), 456-460 (1989-08-01)
The reduction of acute toxicity of paraquat dichloride (PQ) in mice was studied by several sodium sugar sulfates such as dextran sulfate (DS), cellulose sulfate (CS), chondroitin sulfate (CDS), sucrose sulfate (SS) and glucose sulfate (GS). When sugar sulfates (DS
Michel J Kohl et al.
Steroids, 67(1), 71-75 (2001-12-01)
Conjugation of haptens through ether linkages avoids leakage problems in immunoassays, but this procedure is not easily applied to most steroids that bear low reacting hydroxyls. A new technique allowing the ether coupling of biologically active steroids with conjugating arms
Chan, T. H.; Li, C. J.; Wei, Z. Y.,
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 505-505 (1990)
Yann Sarazin et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(4), 881-894 (2007-01-25)
The reaction of thallium ethoxide with [H(OEt2)2][H2N{B(C6F5)3}2] in diethyl ether afforded [Tl(OEt2)3][H2N{B(C6F5)3}2] (2a), [Tl(OEt2)4][H2N{B(C6F5)3}2] (2b), or [Tl(OEt2)2][H2N{B(C6F5)3}2].CH2Cl2 (2c), depending on the reaction conditions. The dication in the hydrolysis product [Tl4(mu3-OH)2][H2N{B(C6F5)3}2]2.4CH2Cl2 consists of two bridging and two terminal Tl+ ions bound