Merck
147451
Sigma-Aldrich
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate
別名:
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)4AsCl·HCl·xH2O
CAS番号:
分子量:
455.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp
211-213 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.2ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;;/h1-20H;2*1H;1H2/q+1;;;/p-1
InChI Key
HRCBNZHNCWEFFR-UHFFFAOYSA-M
詳細
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate is commonly used as a reagent in titration.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
147451-VAR:
147451-25G:4548173105819
147451-10G:4548173105802
147451-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)