Merck
147389
Sigma-Aldrich
トリアセチルメタン
97%
別名:
3-(1-ヒドロキシエチリデン)-2,4-ペンタンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC[=C(CH3)OH]COCH3
CAS番号:
分子量:
142.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
203.5 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
C\C(O)=C(\C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4(8)7(5(2)9)6(3)10/h8H,1-3H3
InChI Key
IZKUHUPRYVVSHM-UHFFFAOYSA-N
詳細
Triacetylmethane on condensation with 2,6-diisopropylaniline in toluene in the presence of p-toluenesulfonic acid yields 3-[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione.
アプリケーション
Triacetylmethane was used in the synthesis of novel metal complexes bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)palladium(II) and bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)magnesium(II).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
147389-VAR:
147389-1G:
147389-5G:
147389-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel linear acetylpentanedionato complexes for metal-organic framework construction.
Tobbens DM, et al.
CrystEngComm, 10(3), 327-334 (2008)
Remote activation of nickel catalysts for ethylene oligomerization.
Yaofeng Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1108-1112 (2005-01-13)