Merck
144274
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロベンゼンチオール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3SH
CAS番号:
分子量:
179.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
112-116 °C/50 mmHg (lit.)
SMILES記法
Sc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
InChI Key
QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Dichlorobenzenethiol may be used in the synthesis of radiolabeled alkyl aryl ethers and sulphides via phase transfer catalysis and chlorinated biphenyl methylsulfonyl metabolites.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
144274-5G:
144274-BULK:
144274-VAR:
144274-1G:
144274-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phase transfer mediated synthesis of radiolabelled alkyl aryl ethers and sulphides.
Bergman A and Wachtmeister CA.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 24(8), 925-930 (1987)
An alternative synthesis of chlorinated biphenyl methylsulfonyl metabolites.
Mortimer RD and Newsome WH.
Chemosphere, 32(5), 935-946 (1996)
Esma Khatun et al.
Nanoscale, 9(24), 8240-8248 (2017-06-06)
We report the synthesis of a new silver cluster, [Ag