Merck
138274
Sigma-Aldrich
2-メトキシフラン
97%
別名:
2-Furyl methyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O2
CAS番号:
分子量:
98.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c1-6-5-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OXCGHDNCMSOEBZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-メトキシフランは、無水マレイン酸およびN-メチルマレイミドと環化付加物を形成します。ジフェニルアミンbis(オキサゾリン)-Zn(OTf)2錯体を触媒としてニトロアルケンとのFriedel-Crafts反応を受けます
アプリケーション
2-メトキシフランは、酸触媒によるフラン誘導体の加水分解の研究に用いられました
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
138274-1G:
138274-5G:
138274-BULK:
138274-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yit Wooi Goh et al.
The Journal of organic chemistry, 73(1), 151-156 (2007-12-12)
The early stages of the retro-Diels-Alder reaction are clearly apparent in the structures of the cycloadducts formed between furan or 5-trimethylsilylcyclopentadiene with maleic anhydride and N-methylmaleimide. The degree of lengthening of the C-C bonds that break in this reaction is
General Acid Catalysis in the Hydrolysis of a Furan Derivative.
KANKAANPERA A and AALTONEN R.
Acta Chemica Scandinavica, 26(6), 2537- 2540 (1972)
Han Liu et al.
Organic letters, 9(23), 4725-4728 (2007-10-11)
The first catalytic asymmetric Friedel-Crafts reaction of 2-methoxyfuran with nitroalkenes was developed under the catalysis of diphenylamine-tethered bis(oxazoline)-Zn(OTf)2 complexes. The reaction conditions and ligands were optimized, and the scope of the reaction was tested by varying the nitroalkenes. For most