Merck
135658
Sigma-Aldrich
5-クロロメチル-2-オキサゾリジノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
135.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
102-104 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCC1CNC(=O)O1
InChI
1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7)
InChI Key
FNOZCEQRXKPZEZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone undergoes 4-methoxylation by direct electrochemical oxidation in methanol at graphite electrode to yield (4RS, 5S)-chloromethyl-4-methoxy-2-oxazolidinone.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
135658-25G:
135658-VAR:
135658-5G:
135658-1KG:
135658-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical oxidation of chiral 5-substituted 2-oxazolidinones: A key building block for dichiral ?-amino alcohols.
Danielmeier K, et al.
Tetrahedron, 52(29), 9743-9754 (1996)