Merck
132683
Sigma-Aldrich
2-ブロモスチレン
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
別名:
o -Bromovinylbenzene, Styrene, o -bromo
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4Br
CAS番号:
分子量:
183.05
Beilstein:
2323537
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.592 (lit.)
bp
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
InChI Key
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
132683-BULK:
132683-VAR:
132683-1G:
132683-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
スチレン ReagentPlus®, contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
Sigma-Aldrich
S4972
スチレン