Merck
129828
Sigma-Aldrich
メチルシクロペンタジエン ダイマー
93%
別名:
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16
CAS番号:
分子量:
160.26
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
アッセイ
93%
フォーム
liquid
含みます
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
~10 %
不純物
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルシクロペンタジエン ダイマーの解離の速度論を研究しました
メチルシクロペンタジエン ダイマーを使用して、結合および生物活性に対するエチレンとの競合を研究しました
その他情報
保存中に変色することがあります。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
129828-100ML:
129828-BULK:
129828-4L:
129828-VAR:
129828-500ML:4548174006849
129828-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sisler EC and Wood C.
Plant Growth Regulation, 7(3), 181-191 (1988)
[Toxicity, hazard and nature of the biological action of methylcyclopentadiene dimer].
N G Ivanov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 45-45 (1981-05-01)
Langer SH, et al.
Journal of Chromatography A, 122, 487-503 (1976)