Merck
127132
Sigma-Aldrich
2-メチルベンジルアミン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI Key
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Methylbenzylamine (o-Methylbenzylamine) was used in the preparation of boc-2-alkylanilines: N- (tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamine.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
127132-BULK:
127132-5G:
127132-VAR:
127132-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heteroatom-directed lateral lithiation: synthesis of isoquinoline derivatives from N-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylbenzylamines.
Clark RD, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 72(1), 23-30 (1994)