アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
phenyl
SMILES記法
ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI Key
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
クロロジフェニルメタンは、イオン性鉄錯体を触媒とするスチレンの精密ラジカル重合にイニシエーターとして用いられました。また、トリメチルヒドロキノン誘導体の合成における出発物質としても用いられました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
125032-100G:
125032-BULK:
125032-5G:
125032-500G:
125032-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
N Kawasaki et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 47(2), 177-181 (1999-03-11)
A novel series of trimethylhydroquinone derivatives was synthesized and evaluated for their anti-lipid peroxidation activity in rat liver microsomes, inhibition of rat basophilic leukemia-1 (RBL-1) cell 5-lipoxygenase and 48 h homologous passive cutaneous anaphylaxis (PCA) activity in rats. 4-[4-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-butoxy]-2,3,6-trimethyl phenol
Shota Niibayashi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (18)(18), 1855-1857 (2007-05-04)
Ionic iron complex [(Me(3)tacn)(2)Fe(2)Cl(3)](+)[(Me(3)tacn)FeCl(3)](-) (1), which is readily soluble in methanol, acted as a powerful catalyst in controlled radical polymerization of styrene and MMA, and showed promising features of removal from the resulting polymers and was reusable after recovery from