124036
1-ブロモ-3-クロロベンゼン
99%
別名:
1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, m-Bromochlorobenzene
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.576 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI Key
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
124036-100G:
124036-BULK:
124036-VAR:
124036-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック