コンテンツぞスキップ
Merck
CDS004020
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
AldrichCPR
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
実隓匏ヒル衚蚘法:
C6H3BrClF
分子量:
209.44
MDL番号:
UNSPSCコヌド:
12352200
PubChem Substance ID:
圢状
solid
SMILES蚘法
Fc1ccc(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
InChI Key
LEFQPBAWVJEIJS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ナニヌクな化合物コレクションの䞀郚ずしお、基瀎研究甚途で本補品を提䟛しおいたす。匊瀟ではこの補品を分析しおおりたせん。必芁に応じお、ご䜿甚前にお客様ご自身で物質の同定ず玔床を確認するこずをお勧めしたす。たた、ご賌入埌の返品や亀換は臎しかねたす。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワヌド
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コヌド
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
匕火点(°F)
Not applicable
匕火点(℃)
Not applicable
適甚法什
詊隓研究甚途を考慮した関連法什を䞻に挙げおおりたす。化孊物質以倖に぀いおは、䞀郚の情報のみ提䟛しおいたす。 補品を安党か぀合法的に䜿甚するこずは、䜿甚者の矩務です。最新情報により修正される堎合がありたす。WEBの反映には時間を芁するこずがあるため、適宜SDSをご参照ください。
Jan Code
CDS004020-250MG:
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
申し蚳ございたせんが、珟圚この補品のCOAをオンラむンで入手できたせん。
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス