Merck
117684
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethylanilino)ethanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(C2H5)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
165.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
268 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
InChI Key
HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(N-Ethylanilino) ethanol couples with 2-amino-5-formylthiophene during the synthesis of nonlinear optical chromophores. It undergoes azo coupling with 2-cyan-4-nitroaniline to yield azochromophore AZ1.
アプリケーション
2-(N-Ethylanilino) ethanol was used in the preparation of azo compound N-ethyl-N-(2-hydroxylethyl)-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo) aniline (AZ1)2.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
117684-BULK:
117684-100G:
117684-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photonics Letters of Poland null
Properties of novel azodyes containing powerful acceptor groups and thiophene moiety.
Ledoux I, et al.
Synthetic Metals, 115(1), 213-217 (2000)
Electro-optic guest-host system containing azobenzene chromophores in PMMA matrix.
Kozanecka-Szmigiel A, et al.
Photonics Letters of Poland, 1(4), 181-181 (2009)