Merck
11382
Sigma-Aldrich
1-アザ-18クラウン-6
≥98.0% (NT)
別名:
1,4,7,10,13-ペンタオキサ-16-アザシクロオクタデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25NO5
CAS番号:
分子量:
263.33
Beilstein:
1074079
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
solid
mp
46-49 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C12H25NO5/c1-3-14-5-7-16-9-11-18-12-10-17-8-6-15-4-2-13-1/h13H,1-12H2
InChI Key
NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 2つの触媒出力を持つデュアルウェイANDゲートとしての多成分擬ロタキサン四辺形:この研究では、デュアルウェイANDゲートとして機能する多成分システムにおける1-Aza-18-crown-6の使用を検討し、分子エレクトロニクスとセンシングにおけるその可能性を実証しています(Kundu et al., 2022)。
  • Pb(II)を選択的に除去するためのクラウンエーテル官能化リグニンベースの微生物吸着剤の簡単な製造: この研究では、水から鉛を効率的に除去するために、1-Aza-18-crown-6官能化リグニンが開発されました。環境浄化における有用性が強調されています(Jin et al., 2020)。
  • ペンダントとしてアザクラウンエーテル基を有するhelical polyisocyanideの合成:この研究では、ペンダント状のアザクラウンエーテル基を有するヘリカルポリマーの合成を行い、先端材料の開発に向けた新たな道を開いています(Kanbayashi et al., 2018)。
  • 廃水からのCs(I)の除去のための1-Aza-18-crown-6 ether修飾グラフェンオキシド:放射性廃棄物管理における重要な用途である、廃水からのセシウムイオン除去のための1-Aza-18-crown-6を用いたグラフェンオキシドの修飾を示しています(Liu et al., 2023)。
その他情報
ビス-クラウンエステルやその他の一官能基化大環状分子の合成に用いるビルディングブロック
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11382-1G:
11382-VAR:
11382-BULK:
11382-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G.W. Gokel and J.E. Trafton et al.
Cation Binding by Macrocycles null