Merck
111244
Sigma-Aldrich
trans-3-Octene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1719386
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39010221
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
33 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
密度
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
InChI Key
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
trans-3-Octene has been used to study the effect of double bond position and chain length in a C8 alkene in oligomerization conversion.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
111244-5G:
111244-1G:
111244-BULK:
111244-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production of liquid hydrocarbon transportation fuels by oligomerization of biomass-derived C9 alkenes.
Alonso DM, et al.
Green Chemistry, 12(6), 992-999 (2010)