Merck
593028
Sigma-Aldrich
trans-4-オクテン
98%
別名:
δ-trans-Octene, (4E)-4-Octene, (E)-4-Octene, trans-1,2-Dipropylethene, trans-1,2-Dipropylethylene, trans-n-4-Octene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1719104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
InChI Key
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
593028-25G:
593028-BULK:
593028-5G:
593028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)