Merck
110752
Sigma-Aldrich
エチルシクロペンタン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9C2H5
CAS番号:
分子量:
98.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
6.7 %
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
密度
0.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC1CCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
IFTRQJLVEBNKJK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
110752-1G:
110752-BULK:
110752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gary B McVicker et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(6), 2222-2226 (2006-07-21)
In this paper we describe the utility of an acid-catalyzed isomerization reaction, specifically, ring-contraction of methylcyclohexane to an isomeric mixture of alkylcyclopentanes as a tool for characterizing the acidic properties of a wide range of platinum-loaded solid acids. Methylcyclohexane isomerization
Luis A Rios-Hernandez et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 434-443 (2003-01-07)
We used ethylcyclopentane (ECP) as a model alicyclic hydrocarbon and investigated its metabolism by a sulfate-reducing bacterial enrichment obtained from a gas condensate-contaminated aquifer. The enrichment coupled the consumption of ECP with the stoichiometrically expected amount of sulfate reduced. During
プロトコル
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane