蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
10.1 %
テクニック
ELISA: suitable
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110000-VAR:
110000-2.5L:
110000-BULK:
110000-100ML:
110000-18L:
110000-500ML:
110000-1L:
110000-10L:
110000-5ML:
110000-2L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)