Merck
105023
Sigma-Aldrich
ブロモマレイン酸無水物
97%
別名:
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-furandione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HBrO3
CAS番号:
分子量:
176.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChI Key
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
105023-BULK:
105023-VAR:
105023-10G:
105023-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3