アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-
InChI Key
MQWCXKGKQLNYQG-LJGSYFOKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
104191-10G:4548173102054
104191-BULK:
104191-5G:4548173102061
104191-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック