Merck
100064
Sigma-Aldrich
3-ヨードベンジルアミン
96%
別名:
3-Iodobenzenemethanamine, m-Iodobenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
233.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
132 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.748 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
iodo
SMILES記法
NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI Key
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
100064-BULK:
100064-5G:4548173985749
100064-VAR:
100064-250MG:
100064-1G:4548173985732
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O Jónsson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1379(1), 143-150 (1998-02-19)
Meta-iodo-benzylguanidine (MIBG), a selective inhibitor of mono-ADP-ribosylation, has been shown to inhibit histamine induced inositol-trisphosphate and prostacyclin production. The purpose of this study was to evaluate the effect of MIBG on the binding of histamine to the H1-receptor and to
S V Kharadia et al.
Experimental cell research, 201(1), 33-42 (1992-07-01)
Primary cultures of embryonic chick skeletal myogenic cells were used as an experimental model to examine the possible role of mono(ADP-ribosyl)ation reactions in myogenic differentiation. Initial studies demonstrated arginine-specific mono(ADP-ribosyl)transferase activity in the myogenic cell cultures. We then examined the