Merck
92816
Supelco
マレイン酸
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
cis-ブテン二酸, トキシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
詳細
qNMR Standard for D2O and organic solvents (6.2 ppm)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
mp
130-135 °C (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。このCRMはNMI(NIST、NMIJなど)から入手した原材料まで追跡可能です。
定量NMRによる認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
メルクの広範な定量的NMR標準物質(qNMR標準物質)をご覧ください
マレイン酸は、cis-(Z)-立体配置に二重結合を有するブテン二酸です。潤滑油添加剤、不飽和ポリエステル樹脂、表面塗料、可塑剤、共重合体、農薬などの工業的製造に用いられています。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011にリストに収載された化合物に関する利用可能な参考資料はこちらをご覧ください。
アプリケーション
この認証標準物質(CRM)は、定量的1H-NMR測定の標準物質として使用することを目的しています。
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証に準拠して製造および認証
  • NIST PS1(安息香酸)まで追跡可能
  • ISOガイド31に従って、安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)を添付
  • 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 茶色のガラスボトル入りの固形物でご用意
その他情報
化学シフト:6.2 ppm (化学シフトは実験条件によってわずかに変わることがあります。)
適したNMR溶媒:D2O、MeOD、DMSO-d6
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91811BULK3:
92816-1G:
91811VAR3:
9181120G3:
92816-5G:
92816-BULK:
92816-VAR:
9181110ML3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Miller AW
Elements of Chemistry: Theoretical and Practical, Volume 3, 3(6) (1880)
Spencer.NJ, et al. et al.
Chemistry: Structure and Dynamics, (5) (2010)
Hanna Kotikoski et al.
Acta ophthalmologica Scandinavica, 81(4), 355-360 (2003-07-16)
To investigate whether a nitric oxide donor given as a single oral dose is able to modify aqueous humour flow in healthy volunteers. Ten healthy volunteers participated in a randomized, double-masked and placebo-controlled cross-over study. Aqueous humour flow was assessed
J M Herreras et al.
Ophthalmology, 99(7), 1082-1088 (1992-07-01)
This study was undertaken to see whether long-term locally applied ocular medications produced any alterations in the ocular surface, and, in particular, whether it caused damage to the mucus layer of the tear film. The authors studied the ocular surface
Theresia Klose et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 51(1), 1-9 (2006-06-27)
The adsorption of human serum albumin (HSA) and lysozyme (LSZ) on pure as well as maleic acid (MA) copolymer coated spherical soda lime glass particles was investigated under flowing conditions. Coating the glass particles with two different maleic acid copolymers
資料
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
関連コンテンツ
ChemisTwin is your new online digital assistant for NMR result interpretation. It will save you time by automating the interpretation of routine NMR analysis for structure confirmation as well as quantitative NMR (qNMR) measurements using qNMR eRMs from our verified electronic Reference Materials database.