両末端標識プローブ
- 保証収量:1、3、5、10OD
- 精製:HPLC
- 鎖長:15~40塩基
- 修飾:LNA
- 色素:レポーターとクエンチャー
- 品質管理:100%質量分析
- 納品:遮光チューブにて乾燥状態で納品
- 詳細はこちら
モレキュラービーコン
- 保証収量:1、3、5、10OD
- 精製:HPLC
- 鎖長:15~40塩基
- 修飾:LNA
- 色素:レポーターとクエンチャー
- 品質管理:100%質量分析
- 納品形態:遮光チューブにて乾燥状態で納品
- 詳細はこちら
LightCycler®プローブ(日本国内取扱いなし)
- 保証収量:0.1、0.25、1.5、15OD
- 精製:HPLC
- 鎖長:15~40塩基
- 修飾:LNA
- 色素:プローブ1 フルオロセイン(3′末端)。プローブ2 リン酸(3′末端)、LCレッド610、640、670、または705(5′末端)
- 品質管理:100%質量分析
- 納品形態:遮光チューブにて乾燥状態で納品
- 詳細はこちら
Scorpions®プローブ
- 保証収量:1、5、5OD
- 精製:HPLC
- 鎖長:30~60塩基
- 修飾:LNA
- 色素:レポーターとクエンチャー
- 品質管理:100%質量分析
- 納品形態:遮光チューブにて乾燥状態で納品
- 詳細はこちら
LNA
- カスタムqPCRプローブにおいてすべて提供可能
- 熱安定性とハイブリダイゼーション特異性の向上
- 困難なターゲットシーケンスのための、より簡単で感度の高いプローブ設計
- 詳細はこちら
Black Hole Quencher® (BHQ®)
- カスタムqPCRプローブタイプすべてにおいて提供可能
- 天然で蛍光を発しないため(光ではなく熱を放射)、バックグラウンドが低い
- SN比が高く、感度が高い
- マルチプレックスのための多くのレポーターを選択可能
- 詳細はこちら