SMCxPRO® イムノアッセイキット - SMC®テクノロジー
SMC®イムノアッセイキットは、 SMCxPRO®システムと共に使用することにより、フェムトグラム(fg/mL)レベルでのバイオマーカー定量を実現します。現在、様々な研究分野に関連するバイオマーカーキットを販売しており、ラインナップを拡大しています。また、新規ターゲット測定のためのアッセイ開発キットもご用意しています。お手持ちの抗体とこれらのキットを組み合わせれば、ご自身で簡単に高感度イムノアッセイ系を構築できます。
SMC®イムノアッセイキット |
---|
使用は研究用途に限り、臨床または医療診断目的で使用することはできません。
- LLoQ: CVが20%未満、精度が期待値の20%以内の標準曲線上の最小値
- 最初に記載されている動物種で最適化。他の動物種についてもテスト済み(最適化は未実施)。H=Human; M=Mouse; R=Rat; GP=Guinea Pig; Cy=Cynomolgus Monkey; C=Canine
- 記載のサンプルタイプで最適化。P=Plasma; S=Serum; L=Lysate; U=Urine; C=Cerebrospinal Fluid (CSF)
- プレートベースアッセイ
- 定性アッセイ
SMC®アッセイ開発
新規ターゲット測定のためのアッセイ開発
1 分子カウント(SMC® ; Single Molecule Counting)技術は、 従来のイムノアッセイでは到達できなかった、 フェムトグラム(fg/mL)レベルでのバイオマーカー定量を実現します。 既存のSMCxPRO®イムノアッセイキットに加え、新規ターゲット測定のためのアッセイ開発キットもご用意しています。 SMC®技術は、 ELISAをベースとしたイムノアッセイ系のため、お手持ちの抗体とこれらのキットを組み合わせれば、ご自身で簡単に高感度イムノアッセイ系を構築できます。
アッセイ開発キット
アッセイ開発キットは、低コストで簡便なプレートベースフォーマットと、より高感度なビーズベースフォーマットに対応しています。コストとアッセイに必要な感度からフォーマットをお選びください。アッセイ開発キットには、高感度SMC®イムノアッセイを構築するために必要なすべてバッファー類が含まれています。
アッセイ開発の解説とその事例
アッセイ開発とその事例について、オンデマンドウェビナー「高感度イムノアッセイシステムSMCxPRO® 新規ターゲット測定のためのアッセイ開発とその事例紹介」でわかりやすく解説しています。