臨床検査・法医学的検査
私たちは、お客様の臨床試験におけるパートナーとして、医療専門家、研究者、科学者が下す決断に精度とスピードが及ぼす影響を理解しています。その実現のために、メルクの優れた分析ソリューション製品を品質保証と信頼のおける配送で支えています。私たちの用途に合わせた試薬、標準物質、ツールにより、お客様のワークフローのあらゆる段階の性能が向上します。そして、メルクのチームは、例えば臨床診断用のラボ開発試験(LDT)の設計や実行を専門家が技術的に補助することによって、お客様をサポートします。LC-MS、PCR、またはELISA試験法のいずれを実施する場合でも、私たちがその精度を向上させるお手伝いをすることで、医療専門家は自身の決定に確信を持つことができます。
利点
- 優れた患者ケアと安全性:包括的な信頼のおける革新的なLC-MS診断ソリューションで正確な結果を実現
- 品質管理の徹底:バッチ間の一貫性、製品品質の検証、汚染物質と不純物の検出
- 最新の規制対応:製剤の有効性、毒性、薬物動態に関する広範な技術コンテンツと世界的サポート
- スピードと利便性:必要なすべての製品は24時間年中無休でメルクのeコマースプラットフォームが利用可能で、迅速かつ信頼性の高い方法で配送
臨床検査技術
ご希望の診断検査法を選択して、ワークフローを検討したり、分析用製品を直接購入したりできます。
関連資料
- Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard
- 次世代シーケンシング(NGS)プラットフォームだけでなく、サンプルフラグメントの適切なアセンブリには、ユニバーサルアダプターとインデックスアダプターが必要です。
- We offer over 200 custom DNA oligos modification for both DNA, RNA oligonucleotides and sequencing to probes for gene.
- 滅菌と非滅菌の違い、使用方法、メンブレンとハウジングのタイプ、孔径など、シリンジフィルターを選択いただくためのよくある質問にお答えします。
- 孔径、フィルター直径、化学適合性、分析対象物の結合、および抽出物を使用した、HPLC、UHPLC、イオンクロマトグラフィー用シリンジフィルター選択ガイド。
- すべて表示 (22)
関連プロトコル
- his study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
- LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
- LC/MS Analysis of Opioid Glucuronide Metabolites in Urine on Ascentis® Express F5 after Solid Phase Extraction (SPE) using Supel™-Select HLB
- -THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
- すべて表示 (10)
技術資料・プロトコルの検索
LC-MSを用いた臨床検査ワークフローはサンプル採取から開始し、サンプル調製では、酵素処理、ろ過によるサンプルのクリーンアップ、濃縮、またはその他の精製工程が行われることがあります。次に、液体クロマトグラフィー(LC)ステップによりサンプルの分離を行い、その後、質量分析法(MS)により分析対象物を検出し定量します。LC-MSを用いた臨床診断では、正確な機器のキャリブレーションおよび分析対象物の参照のため、認証済みの標準物質および分析用標準物質を使用することが重要です。
アプリケーション例
- 治療薬モニタリング
- ホルモンスクリーニング
- ビタミン検査
- 乱用薬物検査
- 代謝分析
- 新生児スクリーニング
LC-MSワークフロー
サンプル調製
正確で効率的な分析を行うためには、サンプルの効果的な前処理が重要です。サンプルを濃縮し精製することで、分析を改善し装置を保護しましょう。
標準化・キャリブレーション
標準物質は、分析試験手順および幅広い品質保証の枠組みにおいて不可欠な要素です。装置とアッセイの適格性を評価し較正しましょう。
クロマトグラフィー分離・分析
カラム、溶媒、試薬、および付属品は、分析の正確性、信頼性、および効率に大きく影響します。方法を最適化するために、利用できる技術リソースを活用しましょう。
PCR検査は、DNAまたはRNAの存在、長さ、または配列に関する情報を解析するために用いられます。PCRのワークフローはサンプル採取から始まり、精製ステップに次いでDNA/RNA標的特異的増幅ステップが行われます。qPCR(別名:RT-PCR)では、増幅サイクル中にリアルタイム(RT)で定量を行います。別のPCR法はエンドポイントPCRであり、この方法では増幅サイクルが完了した後に結果を判定します。
アプリケーション例
- 感染症スクリーニング・同定
- 遺伝子スクリーニング
- 腫瘍学
- 出生前診断
PCRのワークフローおよび製品
サンプル増幅
- オリゴ、プライマー、プローブ
- DNA増幅酵素(Taqなど)
- 逆転写(RT)酵素
- バッファー、塩、ヌクレオチド(dNTP)などのPCR増幅試薬
酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)は、抗体、タンパク質、ペプチドおよびその他の低分子のハイスループットスクリーニングおよび定量が可能なイムノアッセイ法です。ELISAは通常、96ウェルプレートで実施します。これらのプレートは、体外診断検査(IVD)用にready to useで供給されるか、ラボが開発検査(LDT)用に自作できます。
アプリケーション例
- 腫瘍学
- 感染症
- 乱用薬物スクリーニング
- ホルモン測定
- 免疫機能/免疫学
ELISAのワークフローおよび製品
プレート調製
- ELISAプレート
- 捕捉抗体
- コーティング試薬(BSAカゼインなど)
- 洗浄バッファー
分析前処理
- 溶解試薬
- バッファー
- 界面活性剤
- プロテアーゼ阻害剤
サンプル結合/洗浄
- バッファー ( PBS、PBS-Tなど)
検出
- 一次検出抗体(分析対象物に特異的)
- 二次標識またはコンジュゲート抗体(アルカリホスファターゼ(AP)や西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)などで標識したもの)
- 標識抗体検出試薬(TMB、OPD、pNPP、過酸化水素など)
- 停止試薬