Merck
Agarosio
Particolare del transilluminatore UV durante la preparazione di un gel elettroforetico di agarosio usato per la separazione del DNA
L’agarosio è un polisaccaride che viene isolato e purificato dall’agar o da alghe marine ricche di agar (kelp). L’agarosio è un polimero naturale costituito da unità di agarobiosio in cui si alternano β-D-galattosio e 3,6-anidro-L-galattosio. La catena polimerica lineare di agarosio forma fibre flessibili che creano una rete di canali con diametri da 50 a 200 nm, in funzione della quantità di agarosio impiegato. L’agarosio non è tossico e mostra diverse proprietà e specifiche che ne fanno un agente gelificante utile in molte applicazioni quali elettroforesi di acidi nucleici, tecniche di immunodiffusione, piastre di gel o coperture per cellule nella coltura di tessuti, terreni di coltura, cromatografia su gel, cromatografia di affinità e cromatografia a scambio ionico. L’elettroforesi su gel di agarosio è una tecnica comunemente impiegata nei laboratori di life science per separare molecole biologiche, per esempio di DNA, sulla base della loro dimensione.
Proprietà fondamentali dell’agarosio
Contenuto in solfati: usato come indicatore di purezza perché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
Resistenza del gel: la forza da applicare a un gel per causarne la frattura.
Punto di gelificazione: la temperatura a cui una soluzione acquosa di agarosio forma un gel raffreddandosi. Le soluzioni di agarosio esibiscono isteresi nella transizione da liquido a gel. Il loro punto di gelificazione non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO): il movimento del liquido attraverso il gel varia. I gruppi anionici di un gel di agarosio sono fisse sulla matrice e non possono muoversi, ma i contro-cationi dissociabili possono migrare nella matrice verso il catodo, dando luogo al fenomeno della EEO. Poiché in elettroforesi i biopolimeri generalmente migrano verso l’anodo, l’EEO può disturbare le separazione per via della convezione interna.
A supporto di ogni applicazione della ricerca, offriamo una vasta scelta di agarosio con diverse resistenze del gel, temperature di fusione e di gelificazione e, infine, livelli dei fenomeni di elettroendosmosi (EEO). Possiamo contare su fonti affidabili per l’agarosio e continuiamo ad sviluppare la nostra capacità produttiva, per fornire ai nostri clienti standard di qualità e consistenza senza compromessi. Venite dagli esperti: siamo ricercatori che supportano voi ricercatori.