Gel e tamponi per elettroforesi di proteine
L’elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE) e l’SDS-PAGE sono due comuni tecniche utilizzate per la separazione delle proteine. I gel di proteine possono essere preparati manualmente o acquistati come comodi gel già pronti (precast). La percentuale di acrilammide nel gel influisce sulla risoluzione delle bande proteiche: percentuali maggiori sono utili per la risoluzione di proteine a basso peso molecolare mentre percentuali inferiori sono indicate per pesi molecolari più elevati. I gel precast a gradiente coprono una gamma più ampia di pesi molecolari. Offriamo reagenti per la preparazione manuale di gel, gel precast e polveri per i tamponi di corsa, per soddisfare tutte le esigenze del tuo laboratorio.
Risorse sui prodotti
Articolo: Come eseguire l’elettroforesi di proteine su gel mPAGE® col sistema Bio-Rad
Articolo: Come eseguire l’elettroforesi di proteine su gel mPAGE® con il mini apparato elettroforetico Invitrogen XCell Surelock®
Protocollo: Protein Blotting Handbook
Brochure: Western Blotting Workflow
Articolo: Protocollo per Western blotting (protocollo per Immunoblotting)
Gel precastmPAGE® Bis-Tris
I gel precast mPAGE® Bis-Tris forniscono un'eccellente risoluzione delle proteine ad un prezzo conveniente. Grazie ad un’elevata risoluzione delle bande proteiche, i gel mPAGE® richiedono tempi di esecuzione più brevi e sono compatibili con grandi volumi di campione, rendendo i gel precast mPAGE® uno strumento prezioso per la ricerca sulle proteine.
Caratteristiche:
- risoluzione adatta alla pubblicazione ad un costo inferiore
- compatibile con le più comuni celle per elettroforesi
- fino a 80 μL di campione per pozzetto
- efficiente trasferimento wet o semi-dry in Western blotting
- corsa fino a 15 minuti più rapida
- il pH neutro previene la modificazione delle proteine
- resistente, per prevenire rotture durante i passaggi post-elettroforesi
- eccellente compatibilità con le comuni apparecchiature e celle per elettroforesi, incluse Thermo/Invitrogen, Bio-Rad®e altre
Soluzioni Turbomix™ Bis-Tris per la preparazione di gel
Prepara i tuoi gel di poliacrilammide utilizzando i kit e le soluzioni TurboMix™ Bis-Tris. I kit per la preparazione di gel TurboMix™ Bis-Tris eliminano la variabilità e riducono i tempi di preparazione manuale fornendo acrilammide e soluzioni di tampone pre-miscelate.
Caratteristiche:
- le soluzioni di tampone e acrilammide pre-miscelate e pronte da versare riducono i tempi necessari alla preparazione del gel.
- il protocollo Quick Cast consente la polimerizzazione simultanea di resolving gel e stacking gel
- le condizioni di corsa a pH neutro consentono una ridotta modificazione delle proteine con bande più nitide rispetto ai gel di Tris-glicina standard
- facilmente diluibile a qualsiasi percentuale di gel acrilammide compresa tra l'8% e il 15%, per separare le proteine con dimensioni da 6 kDa a 400 kDa
- elettroforesi in soli 20 minuti
- maggior tempo di conservazione dei gel (3-4 settimane, se conservati correttamente)
Tamponi di corsa per gel Bis-Tris
Due sono i tamponi che possono essere utilizzati come tamponi di corsa per i gel SDS-PAGE: MES e MOPS. Il MES ha un pKa inferiore rispetto al MOPS e consente quindi tempi di esecuzione inferiori. Il tampone MES offre una migliore separazione delle proteine a pesi molecolari inferiori, mentre il MOPS fornisce una migliore separazione a pesi molecolari più elevati. Le polveri per tamponi MES e MOPS SDS sono disponibili per una rapida e facile preparazione del tampone di corsa per l'elettroforesi di proteine.
Altri reagenti per la preparazione manuale di gel
I gel PAGE e SDS-PAGE possono essere preparati manualmente utilizzando acrilammide/bisacrilammide e aggiungendo TEMED e persolfato di ammonio per fare polimerizzare il gel. I reagenti vengono preparati, miscelati tra loro, quindi versati tra due lastre di vetro per la polimerizzazione. L'acrilammide e la bisacrilammide in soluzione sono neurotossine, occorre quindi prestare attenzione ad evitare il contatto diretto. Forniamo TEMED, persolfato di ammonio e bisacrilammide/acrilammide in polvere o in soluzione di elevata purezza per la preparazione dei gel.