Documenti fondamentali
1719000
USP
Warfarin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.33
Beilstein:
8868198
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
warfarin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
162-164 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VKORC1(79001)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Warfarin USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Warfarin Sodium
  • Warfarin Sodium Tablets
  • Warfarin Sodium for Injection
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Note legali
Esclusione di responsabilità
Sales restrictions may apply.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Thimerosal United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1659000
Thimerosal
Brodifacoum PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46036
Brodifacoum
Urea United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706698
Urea
Ibuprofene ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
I4883
Ibuprofene
Daisuke Yoshioka et al.
Journal of artificial organs : the official journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 17(4), 308-314 (2014-07-23)
The aim of this study was to evaluate our clinical experience with the Jarvik 2000 axial flow pump (Jarvik Heart, Inc, New York, NY, USA), a miniature axial flow left ventricular assist device (LVAD). The clinical results of eight patients
James D Douketis et al.
Thrombosis and haemostasis, 113(3), 625-632 (2014-12-05)
In patients with atrial fibrillation (AF) who require interruption of dabigatran or warfarin for an elective surgery/procedure, the risks and benefits of perioperative bridging anticoagulation is uncertain.We accessed the database from RE-LY, a randomised trial comparing dabigatran with warfarin for
Benjamin A Steinberg et al.
Circulation, 131(5), 488-494 (2014-12-17)
Temporary interruption of oral anticoagulation for procedures is often required, and some propose using bridging anticoagulation. However, the use and outcomes of bridging during oral anticoagulation interruptions in clinical practice are unknown. The Outcomes Registry for Better Informed Treatment of
Hugh S Markus et al.
The Lancet. Neurology, 14(4), 361-367 (2015-02-17)
Extracranial carotid and vertebral artery dissection is an important cause of stroke, especially in young people. In some observational studies it has been associated with a high risk of recurrent stroke. Both antiplatelet drugs and anticoagulant drugs are used to
Tomasz Baron et al.
Heart (British Cardiac Society), 101(2), 101-106 (2014-10-22)
We aimed to assess differences in incidence, clinical features, current treatment strategies and outcome in patients with type 2 vs. type 1 acute myocardial infarction (AMI). All 20 138 hospitalisations in Sweden with a diagnosis of AMI registered during 2011 in