W0100000
Warfarin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium salt, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
warfarin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... VKORC1(79001)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)