1719102
USP
Warfarin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Alice’s ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
warfarin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
- Warfarin Sodium
- Warfarin Sodium Tablets
- Warfarin Sodium for Injection
Risultati analitici
WGK 3