G0326004
Gliclazide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gliclazide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N1(CC2C(C1)CCC2)N=O
InChI
1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2
FSCBDDOKZIRLCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)