1631500
USP
Sulfamethoxazole N4-glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(β-D-Glucopyranosylamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfamethoxazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)