Y0000412
Sulfamethoxazole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N4-Acetylsulfamethoxazole, N-Acetyl sulfamethoxazole, Acetyl-sulfamethoxazole, N-{4-{[(5-Methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl}phenyl}acetamide, Sulfisomezole-N4-acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfamethoxazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(NC1=NOC(C)=C1)(C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
GXPIUNZCALHVBA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)