1578500
USP
Prostaglandin A1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic acid, PGA1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prostaglandin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)C=C1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12-18,21H,2-11H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
BGKHCLZFGPIKKU-LDDQNKHRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Alprostadil.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)