P5390
Prostaglandin B2
≥98%, synthetic
Sinonimo/i:
(5Z,13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trien-1-oic acid, PGB2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
solution
Solubilità
ethanol: ~100 mg/mL
PBS, pH 7.2: ~2 mg/mL
DMSO: ~50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12,14,17,21H,2-3,5-6,8-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t17-/m0/s1
PRFXRIUZNKLRHM-HKVRTXJWSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C