Key Documents
538903
Millipore
Prostaglandin E1
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Sinonimo/i:
Prostaglandin E1, PGE₁
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Descrizione generale
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Activates adenylate cyclase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 1 month at -20°C.
Altre note
Ammer, H. and Schulz, R. 1993. Mol. Pharmacol. 43, 556.
Rubin, D. and Laposata, M. 1991. J. Biol. Chem.266, 23618.
Kurstjens, N.P., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.167, 1162.
Krakauer, K.A., et al. 1986. Prostaglandins32, 301.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1