900100P
Avanti
PGE1
Avanti Research™ - A Croda Brand 900100P, powder
Sinonimo/i:
Prostaglandin E1
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900100P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900100P
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1