Documenti fondamentali
850479C
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-stearoyl(4,5)dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H82Br2NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
919.88
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (850479C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
Concentrazione
10 mg/mL (850479C-10mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82Br2NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-41(46)50-36-38(37-52-54(48,49)51-35-34-45(3,4)5)53-42(47)33-32-40(44)39(43)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h38-40H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?,40?/m1/s1
FMKPVTPJIPPCMU-YXGYHMDESA-N
Descrizione generale
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
(1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid made up of phosphocholine backbone, palmitoyl and stearoyl fatty acid chains. The 4th and 5th carbons of stearoyl group has bromo substitution.
Applicazioni
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used as a component in the vesicles for quenching experiments.
Azioni biochim/fisiol
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) can be used to prepare vesicles.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850479C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)