1501108
USP
Penicillamine disulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-Penicillamine disulfide, 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiodi-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
penicillamine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
204-205 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Penicillamine
- Penicillamine Capsules
- Penicillamine Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)