PHR2638
Penicillamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
D-Penicillamine, 3,3-Dimethyl-D-cysteine, 3-Mercapto-D-valine, D-(−)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1501006
Famiglia di API
penicillamine
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)